Imprimer
Acide 5-chloro-3-pyridinemétaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
OR2582-1G OR2582-25G OR2582-5G
APOSOR2582-1GEA 23.2 EUR
APOSOR2582-1G APOSOR2582-25G APOSOR2582-5G
Acide 5-chloro-3-pyridinemétaborique
Acide 5-chloro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
Point de fusion: 255…260 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06798243
Numéro CAS: 872041-85-5