Imprimer
Tris(4-méthylphényl)phosphine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
OR25774-100G OR25774-25G OR25774-5G
APOSOR25774-100GEA 65.4 EUR
APOSOR25774-100G APOSOR25774-25G APOSOR25774-5G
Tris(4-méthylphényl)phosphine 99%
Tris(4-méthylphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008542
Numéro CAS: 1038-95-5