Imprimer
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole
OR2577-1G OR2577-25G OR2577-5G
APOSOR2577-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2577-1G APOSOR2577-25G APOSOR2577-5G
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Formule: C₃H₂ClN₃O₂
Point de fusion: 214…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419295
Numéro CAS: 57531-37-0