Imprimer
Tris(2-méthoxyphényl)phosphine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25764-1G OR25764-5G
APOSOR25764-1GEA 0 EUR
APOSOR25764-1G APOSOR25764-5G
Tris(2-méthoxyphényl)phosphine 98%
Tris(2-méthoxyphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁O₃P
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014892
Numéro CAS: 4731-65-1