Imprimer
Acide 7-aminooenanthique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR2575-100G OR2575-25G OR2575-5G
APOSOR2575-100GEA 699 EUR
APOSOR2575-100G APOSOR2575-25G APOSOR2575-5G
Acide 7-aminooenanthique 98%
Acide 7-aminooenanthique
Formule: C₇H₁₅NO₂
Point de fusion: 192…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008242
Numéro CAS: 929-17-9