Imprimer
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR25697-1G OR25697-5G
APOSOR25697-1GEA 0 EUR
APOSOR25697-1G APOSOR25697-5G
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Formule: C₈H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219840
Numéro CAS: 6788-68-7