Imprimer
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25693-10G OR25693-1G
APOSOR25693-10GEA 0 EUR
APOSOR25693-10G APOSOR25693-1G
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₆O₄
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 144036-17-9