6,7-Diméthoxyquinazoline-4(3H)-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Poids moléculaire: 206.2 g/mol Point de fusion: 298 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01570147 Numéro CAS: 13794-72-4 |