Imprimer
α-Chloro-m-xylène 94%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
OR2562-100G OR2562-250G OR2562-1KG
APOSOR2562-100GEA 26.1 EUR
APOSOR2562-100G APOSOR2562-250G APOSOR2562-1KG
α-Chloro-m-xylène 94%
α-Chloro-m-xylène
Formule: C₈H₉Cl
Poids moléculaire: 140.61 g/mol
Point d'ébullition: 195…196 °C
Densité: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000909
Numéro CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,10224