Imprimer
4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Phenylethynyl)benzaldehyde
OR25608-1G OR25608-5G OR25608-25G
APOSOR25608-1GEA 33.5 EUR
APOSOR25608-1G APOSOR25608-5G APOSOR25608-25G
4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
4-Phenylethynylbenzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₀O
Poids moléculaire: 206.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114585
Numéro CAS: 57341-98-7