Imprimer
Malonate de potassium et de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25586-100G OR25586-250G OR25586-500G
APOSOR25586-100GEA 34.8 EUR
APOSOR25586-100G APOSOR25586-250G APOSOR25586-500G
Malonate de potassium et de méthyle 98%
Malonate de potassium et de méthyle
Formule: C₄H₅KO₄
Point de fusion: 198…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014021
Numéro CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8