Imprimer
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR25565-1G OR25565-250MG OR25565-500MG OR25565-5G
APOSOR25565-1GEA 258 EUR
APOSOR25565-1G APOSOR25565-250MG APOSOR25565-500MG APOSOR25565-5G
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174289
Numéro CAS: 115905-43-6