Imprimer
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
OR25548-25G OR25548-5G
APOSOR25548-25GEA 409 EUR
APOSOR25548-25G APOSOR25548-5G
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole 98%
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Formule: C₆H₂ClN₃O₃
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005808
Numéro CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4