Imprimer
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25511-1G OR25511-5G
APOSOR25511-1GEA 21.5 EUR
APOSOR25511-1G APOSOR25511-5G
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Formule: C₆H₁₂ClNO
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032565
Numéro CAS: 15678-99-6