Imprimer
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25467-100G OR25467-25G OR25467-500G
APOSOR25467-100GEA 65.4 EUR
APOSOR25467-100G APOSOR25467-25G APOSOR25467-500G
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Formule: C₄H₄ClN₃O₂
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233664
Numéro CAS: 4897-25-0
EINECS: 225-521-2