Di-2-thienyl sulphide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(2-thienylthio)thiophene
Formule:
C₈H₆S₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052047 Numéro CAS: 3988-99-6 |