Imprimer
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR25278-10G OR25278-1G OR25278-5G
APOSOR25278-10GEA 260 EUR
APOSOR25278-10G APOSOR25278-1G APOSOR25278-5G
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₀O₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085061
Numéro CAS: 172516-33-5