Imprimer
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [(4-Chlorophenyl)sulphanyl]acetonitrile
OR25038-1G OR25038-5G OR25038-25G
APOSOR25038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25038-1G APOSOR25038-5G APOSOR25038-25G
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Formule: C₈H₆ClNS
Point de fusion: 84…90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019832
Numéro CAS: 18527-19-0