Imprimer
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25028-1G OR25028-250MG OR25028-500MG OR25028-5G
APOSOR25028-1GEA 236 EUR
APOSOR25028-1G APOSOR25028-250MG APOSOR25028-500MG APOSOR25028-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
Point de fusion: 255…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179682
Numéro CAS: 27295-64-3