Imprimer
4-Nitro-1-naphthylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24922-25G OR24922-5G OR24922-10G
APOSOR24922-25GEA 116 EUR
APOSOR24922-25G APOSOR24922-5G APOSOR24922-10G
4-Nitro-1-naphthylamine
4-Nitro-1-naphthylamine
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004026
Numéro CAS: 776-34-1
EINECS: 212-277-7