Imprimer
2-Bromo-9-fluorènone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2491-1G OR2491-100G OR2491-500G
APOSOR2491-1GEA 0 EUR
APOSOR2491-1G APOSOR2491-100G APOSOR2491-500G
2-Bromo-9-fluorènone
2-Bromo-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₇BrO
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010789
Numéro CAS: 3096-56-8