Imprimer
Acide α-bromo-p-toluique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide (bromométhyl)-4-benzoïque
OR24888-100G OR24888-25G
APOSOR24888-100GEA 132 EUR
APOSOR24888-100G APOSOR24888-25G
Acide α-bromo-p-toluique 98%
Acide α-bromo-p-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 224…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002567
Numéro CAS: 6232-88-8
UN: 3261
ADR: 8,III