Imprimer
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24839-250MG OR24839-100MG
APOSOR24839-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR24839-250MG APOSOR24839-100MG
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine
Formule: C₉H₁₂ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01005550
Numéro CAS: 42074-16-8