Imprimer
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl Ferulate, Ferulic Acid Ethyl Ester
OR24814-100G OR24814-25G
APOSOR24814-100GEA 0 EUR
APOSOR24814-100G APOSOR24814-25G
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point d'ébullition: 164…166 °C/0,5mmHg
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009190
Numéro CAS: 4046-02-0