Imprimer
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2473-5G OR2473-1G OR2473-10G
APOSOR2473-5GEA 0 EUR
APOSOR2473-5G APOSOR2473-1G APOSOR2473-10G
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃ClN₂S
Point de fusion: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312373
Numéro CAS: 14080-59-2