Imprimer
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid radical libre
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24671-1G OR24671-250MG
APOSOR24671-1GEA 560 EUR
APOSOR24671-1G APOSOR24671-250MG
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid radical libre
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄NO₃
Point de fusion: 202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041847
Numéro CAS: 2154-67-8