Imprimer
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR2467-1G OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 58 EUR
APOSOR2467-1G APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Formule: C₉H₁₁NO
Poids moléculaire: 149.19 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728869
Numéro CAS: 55745-74-9