Imprimer
Sulfure de diphényle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diphényle sulfure
OR2458-100G OR2458-25G OR2458-500G
APOSOR2458-100GEA 24.8 EUR
APOSOR2458-100G APOSOR2458-25G APOSOR2458-500G
Sulfure de diphényle 98%
Sulfure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀S
Poids moléculaire: 186.28 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003064
Numéro CAS: 139-66-2
Indice Merck: 12,07467