Imprimer
2-Nitro-1-naphtol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Hydroxy-2-nitronaphthalene
OR24530-1G OR24530-5G
APOSOR24530-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24530-1G APOSOR24530-5G
2-Nitro-1-naphtol 98%
2-Nitro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₇NO₃
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003956
Numéro CAS: 607-24-9