Imprimer
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2452-1G OR2452-250MG
APOSOR2452-1GEA 754 EUR
APOSOR2452-1G APOSOR2452-250MG
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797643
Numéro CAS: 87776-76-9