Imprimer
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bicyclo[2.2.1]hept-2-yl isothiocyanate
OR24480-1G OR24480-5G
APOSOR24480-1GEA 26.1 EUR
APOSOR24480-1G APOSOR24480-5G
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Formule: C₈H₁₁NS
Poids moléculaire: 153.25 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C/2mmHg
Point de fusion: 27…30 °C
Point éclair: 107.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673182
Numéro CAS: 14370-23-1
UN: 1759
ADR: 8 II