Imprimer
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-tert-Butylbenzenesulphonamide
OR2445-100G OR2445-25G OR2445-5G
APOSOR2445-100GEA 71.2 EUR
APOSOR2445-100G APOSOR2445-25G APOSOR2445-5G
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068599
Numéro CAS: 6292-59-7