5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule:
C₄H₆BrN₃ Point de fusion: 96…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068157 Numéro CAS: 105675-85-2 |