Imprimer
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24367-1G OR24367-5G
APOSOR24367-1GEA 161 EUR
APOSOR24367-1G APOSOR24367-5G
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Formule: C₈H₉NO₄S
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00205188
Numéro CAS: 62947-31-3