Imprimer
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24350-1G OR24350-5G
APOSOR24350-1GEA 0 EUR
APOSOR24350-1G APOSOR24350-5G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂S
Point de fusion: 35…38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130102
Numéro CAS: 69363-85-5