Imprimer
1-Amino-2-éthylbutane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR2434-1G OR2434-5G
APOSOR2434-1GEA 27.7 EUR
APOSOR2434-1G APOSOR2434-5G
1-Amino-2-éthylbutane 95%
1-Amino-2-éthylbutane
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 125 °C
Densité: 0,776 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040755
Numéro CAS: 617-79-8
EINECS: 210-530-6
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II