Imprimer
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24334-1G OR24334-5G
APOSOR24334-1GEA 50.9 EUR
APOSOR24334-1G APOSOR24334-5G
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅ClN₂S
Poids moléculaire: 184.65 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205201
Numéro CAS: 43088-67-1