Imprimer
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24321-1G OR24321-5G OR24321-10G
APOSOR24321-1GEA 43.5 EUR
APOSOR24321-1G APOSOR24321-5G APOSOR24321-10G
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₈H₇NO₂S₂
Poids moléculaire: 213.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052073
Numéro CAS: 81321-15-5