2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
Formule:
C₉H₆N₂S Point de fusion: 98…103 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00051633 Numéro CAS: 56278-50-3 |