2-Bromo-p-crésol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
Formule:
C₇H₇BrO Poids moléculaire: 187.04 g/mol Point d'ébullition: 213…214 °C Point de fusion: 16 °C Densité: 1.547 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002151 Numéro CAS: 6627-55-0 EINECS: 229-595-7 |