Imprimer
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 98.6 EUR
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₄
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00833024
Numéro CAS: 149554-29-0