Imprimer
3-Aminobenzoate de tert-butyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-aminobenzoate
OR2417-1G OR2417-25G OR2417-5G
APOSOR2417-1GEA 125 EUR
APOSOR2417-1G APOSOR2417-25G APOSOR2417-5G
3-Aminobenzoate de tert-butyle
3-Aminobenzoate de tert-butyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 193.2423 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00729048
Numéro CAS: 92146-82-2