Imprimer
Sulphur trioxide pyridine complex
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR24145-100G OR24145-500G
APOSOR24145-100GEA 40.6 EUR
APOSOR24145-100G APOSOR24145-500G
Sulphur trioxide pyridine complex
Sulphur trioxide pyridine complex
Formule: C₅H₅NO₃S
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012437
Numéro CAS: 26412-87-3
UN: 3261
ADR: 8,II