Imprimer
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR2413-1G OR2413-250MG
APOSOR2413-1GEA 386 EUR
APOSOR2413-1G APOSOR2413-250MG
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formule: C₉H₁₁ClO₅S
Point d'ébullition: 110…114 °C/0,05mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934807
Numéro CAS: 306936-32-3
UN: 3265
ADR: 8,III