Imprimer
Acide 3,4-diméthylbenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24119-100G OR24119-500G
APOSOR24119-100GEA 106 EUR
APOSOR24119-100G APOSOR24119-500G
Acide 3,4-diméthylbenzoïque 98%
Acide 3,4-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002524
Numéro CAS: 619-04-5
EINECS: 210-576-7