Imprimer
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydrazinyl-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide, 2-Hydrazino-2-imidazoline Hydrobromide, 2-Hydrazino-4,5-dihydroimidazole Hydrobromide
OR24108-1G OR24108-50MG OR24108-250MG OR24108-500MG
APOSOR24108-1GEA 74.1 EUR
APOSOR24108-1G APOSOR24108-50MG APOSOR24108-250MG APOSOR24108-500MG
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Formule: C₃H₉BrN₄
Poids moléculaire: 181.04 g/mol
Point de fusion: 181…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012694
Numéro CAS: 55959-84-7
EINECS: 259-921-3