Imprimer
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2410-1G OR2410-25G OR2410-5G
APOSOR2410-1GEA 46.4 EUR
APOSOR2410-1G APOSOR2410-25G APOSOR2410-5G
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₈O₄
Poids moléculaire: 156.1360 g/mol
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836162
Numéro CAS: 42858-60-6