Imprimer
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24057-1G OR24057-5G
APOSOR24057-1GEA 50.9 EUR
APOSOR24057-1G APOSOR24057-5G
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃S
Poids moléculaire: 225.27 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084927
Numéro CAS: 175136-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III