Imprimer
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24052-1G OR24052-250MG
APOSOR24052-1GEA 55.1 EUR
APOSOR24052-1G APOSOR24052-250MG
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formule: C₉H₈N₂O
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052192
Numéro CAS: 1008-95-3