Imprimer
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR24042-1G OR24042-250MG
APOSOR24042-1GEA 98.6 EUR
APOSOR24042-1G APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₂N₂O₂S
Point de fusion: 121…124 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052580
Numéro CAS: 42137-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III